Learn More
Solution saturée de chlorure de potassium, pure, solution de remplissage d’électrode, Fisher Chemical
Code produit. 15938776
Click to view available options
Quantité:
1 L
100 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 7447-40-7, 7732-18-5
Formule moléculaire ClK
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
Numéro MDL MFCD00011360
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Spécification
Point d’ébullition 106°C
Forme physique Liquide
Quantité 250 mL
Synonyme potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite
Nom IUPAC potassium chloride
Conditionnement Flacon en plastique PEHD