Learn More
Chlorure de potassium, réactif ACS, Honeywell Fluka™
Réactif ACS, 99,0 à 100,5 %
34.73€ - 779.02€
Identifiants chimiques
CAS | 7447-40-7 |
---|---|
Formule moléculaire | ClK |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.55 |
Numéro MDL | MFCD00011360 |
Clé InChI | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs |
CID PubChem | 4873 |
ChEBI | CHEBI:32588 |
Nom IUPAC | potassium chloride |
SMILES | [Cl-].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15698020
|
Honeywell-Fluka
P3911-25G |
25 g | |||||||
15618030
|
Honeywell-Fluka
P3911-500G |
500 g | |||||||
15678020
|
Honeywell-Fluka
P3911-1KG |
1 kg | |||||||
15688020
|
Honeywell-Fluka
P3911-2.5KG |
2.5 kg | |||||||
15638030
|
Honeywell-Fluka
P3911-6X500G |
6 x 500 g | |||||||
15628030
|
Honeywell-Fluka
P3911-5KG |
5 kg | |||||||
15608030
|
Honeywell-Fluka
P3911-4X2.5KG |
4 x 2.5 kg | |||||||
15668020
|
Honeywell-Fluka
P3911-12KG |
12 kg | |||||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
7447-40-7 | |
74.55 | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
4873 | |
potassium chloride |
ClK | |
MFCD00011360 | |
potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs | |
CHEBI:32588 | |
[Cl-].[K+] |
Spécification
Potassium chloride | |
ClK | |
MFCD00011360 | |
potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs | |
[Cl-].[K+] | |
74.55 | |
CHEBI:32588 | |
99 to 100.5% | |
1.98g/mL at 25°C |
7447-40-7 | |
KCl | |
NONH for all modes of transport | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
potassium chloride | |
4873 | |
74.55g/mol | |
ACS Reagent |
Sécurité et traitement
missing translation for 'rtecsNumber' : TS8050000
Mention de danger
Conseils de prudence
- EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.