Learn More
Chlorure de potassium, réactif ACS, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
12 kg
4 x 2.5 kg
Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium chloride |
Quantité | 5 kg |
Formule linéaire | KCl |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Poids de la formule | 74.55g/mol |
Pourcentage de pureté | 99 to 100.5% |
Qualité | ACS Reagent |
Densité | 1.98g/mL at 25°C |
Sécurité et traitement
Mention de danger
- EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.