Learn More
Chlorure de potassium, réactif ACS, Honeywell Fluka™
Code produit. 15678020
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
12 kg
4 x 2.5 kg
Réactif ACS, 99,0 à 100,5 %
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7447-40-7
Formule moléculaire ClK
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
Numéro MDL MFCD00011360
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
CID PubChem 4873
ChEBI CHEBI:32588
Nom IUPAC potassium chloride
SMILES [Cl-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium chloride
Quantité 1 kg
Formule linéaire KCl
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 74.55g/mol
Pourcentage de pureté 99 to 100.5%
Qualité ACS Reagent
Densité 1.98g/mL at 25°C
Mention de danger
  • EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.