Learn More
Greiner Bio-One Microplaques à 384 puits non traitées
Fabriqués sans traitement de surface pour créer une faible liaison biomoléculaire. Les microplaques de dosage à 384 puits non traitées Greiner Bio One™ sont idéales pour les applications de criblage biochimique sensibles.
650.00€ - 4759.40€
Spécification
Certifications/Conformité | DIN ISO 9001 |
---|---|
Format | Standard |
Array | 16 x 24 |
Type de liaison | Medium Binding |
Matériau | Polystyrene |
Code produit | Marque | Couleur | Quantité | Couvercle | Volume total (métrique) du puits | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Quantité | Couvercle | Volume total (métrique) du puits | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10277441
|
Greiner Bio-One
781095 |
White | 40/Cs. | With Lid | 131 μL | ||||
10527071
|
Greiner Bio-One
781096 |
Noir | 40/boîte | Sans couvercle | 131 μl |
1505.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10446152
|
Greiner Bio-One
788101 |
Transparent | 80/boîte | 131 μl |
4759.40€
80 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10060202
|
Greiner Bio-One
781101 |
Transparent | 100/boîte | Sans couvercle | 131 μl |
1139.84€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10737112
|
Greiner Bio-One
784101 |
Transparent | 40/boîte | Sans couvercle | 28 μl |
2237.87€
40 pièces |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Encombrement compatible avec les systèmes automatisés
- Suivi possible sur tout le processus de production via le système de numéro de LOT défini
- Exempt de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogène
- Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
- A quadruplé le nombre de puits (à partir de 96)
- Espacement entre puits : 4,5 mm
- Profil de puits à coins arrondis, offrant un volume de travail flexible de 10 μl à 130 μl et une réduction de l’effet mèche et de la formation de bulles
Spécification
DIN ISO 9001 | |
16 x 24 | |
Polystyrene | |
Non-sterile | |
Flat Bottom (F-well) |
Standard | |
Medium Binding | |
384 | |
Non-treated |