Learn More
Greiner Bio-One Microplaques à 384 puits non traitées
Fabriqués sans traitement de surface pour créer une faible liaison biomoléculaire. Les microplaques de dosage à 384 puits non traitées Greiner Bio One™ sont idéales pour les applications de criblage biochimique sensibles.
Marque: Greiner Bio-One 781095
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Plaque 384 puits• Fond plat
• Sans couvercle
• Descriptif détaillé des formes de puits et traitement de surface
• Puits standart fond plat F384 sur base standard, ou fond plat volume réduit SV samLl Volume sur base standard Hi hauteur 14,5mm ou plaque extra plate hauteur totale 7,5mm
• Plaque 384 puits
Spécification
DIN ISO 9001 | |
With Lid | |
Medium Binding | |
Polystyrene | |
Non-sterile | |
131 μL | |
40 |
Standard | |
16 x 24 | |
White | |
384 | |
Non-treated | |
Flat Bottom (F-well) | |
40/Cs. |