Learn More
Greiner Bio-One Microplaques à 384 puits non traitées
Fabriqués sans traitement de surface pour créer une faible liaison biomoléculaire. Les microplaques de dosage à 384 puits non traitées Greiner Bio One™ sont idéales pour les applications de criblage biochimique sensibles.
Marque: Greiner Bio-One 784101
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Encombrement compatible avec les systèmes automatisés
- Suivi possible sur tout le processus de production via le système de numéro de LOT défini
- Exempt de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogène
- Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
- A quadruplé le nombre de puits (à partir de 96)
- Espacement entre puits : 4,5 mm
- Profil de puits à coins arrondis, offrant un volume de travail flexible de 10 μl à 130 μl et une réduction de l’effet mèche et de la formation de bulles
Spécification
DIN ISO 9001 | |
Sans couvercle | |
Sachets de 10 | |
Transparent | |
384 | |
Non traité | |
Plat | |
40/boîte |
Standard | |
16 x 24 | |
À liaison moyenne | |
PS | |
Non stérile | |
28 μl | |
40 |