Learn More
Greiner Bio-One Microplaques à 384 puits non traitées
Fabriqués sans traitement de surface pour créer une faible liaison biomoléculaire. Les microplaques de dosage à 384 puits non traitées Greiner Bio One™ sont idéales pour les applications de criblage biochimique sensibles.
Marque:  Greiner Bio-One 788101
788.73 EUR valable jusqu'au 2024-11-15
Utilisez le code promo "21643" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10446152
  • 5125.00€ / 80 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Encombrement compatible avec les systèmes automatisés
  • Suivi possible sur tout le processus de production via le système de numéro de LOT défini
  • Exempt de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Apyrogène
  • Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
  • A quadruplé le nombre de puits (à partir de 96)
  • Espacement entre puits : 4,5 mm
  • Profil de puits à coins arrondis, offrant un volume de travail flexible de 10 μl à 130 μl et une réduction de l’effet mèche et de la formation de bulles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
DIN ISO 9001
16 x 24
Transparent
384
Non traité
Plat
80/boîte
Étalon
À liaison moyenne
PS
Non stérile
131 μl
80