Learn More
Masterflex™ Raccords d’adaptateurs de compression droits, mâles, en PP et à filetage NPT
Connectez les systèmes de tubulure rigide avec ces raccords adaptateurs à compression droits filetés mâles. Les raccords adaptateurs à compression droits, mâles, en PP et à filetage NPT supportent des pressions plus élevées que les raccords cannelés.
13.40€ - 26.05€
Spécification
Type de produit | Raccord de compression |
---|---|
Matériau | PP |
Température min. de fonctionnement (métrique) | 0°C |
Quantité d’emballage | 10/boîte |
Pression maximale | 220°psi |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11761973
|
Masterflex™
06385-70 |
Tubulure de filetage NPT(M) 1/2 à 1/2 pouces de D.E. | |||||||
11745764
|
Masterflex™
06385-20 |
Tubulure de filetage NPT(M) 1/4 à 1/4 pouces de D.E. | |||||||
11741973
|
Masterflex™
06385-30 |
Tubulure de filetage NPT(M) 1/4 à 5/16 pouces de D.E. | |||||||
11755764
|
Masterflex™
06385-40 |
Tubulure de filetage NPT(M) 1/4 à 3/8 pouces de D.E. |
22.70€
10 pièces Prix par lots disponible |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11735764
|
Masterflex™
06385-10 |
Tubulure de filetage NPT(M) 1/8 à 1/4 pouces de D.E. | |||||||
11775764
|
Masterflex™
06385-05 |
Tubulure de filetage NPT(M) 1/8 à 1/8 pouces de D.E. | |||||||
11765764
|
Masterflex™
06385-50 |
Tubulure de filetage NPT(M) 3/8 à 3/8 pouces de D.E. | |||||||
11751973
|
Masterflex™
06385-60 |
Tubulure de filetage NPT(M) 3/8 à 1/2 pouces de D.E. | |||||||
Description
Assemblez les raccords sur la tubulure en faisant glisser la tubulure à travers une ferrule d'étanchéité et en utilisant l'écrou pour la compresser et ainsi former une étanchéité sûre.- Excellente résistance chimique
- Forment un joint étanche à des pressions plus élevées
- Résiste à 220 psi maximum à 25 °C
- Utilisable de 0 à 100 °C
- Stérilisation : Oxyde d’éthylène (OEt)
Spécification
Raccord de compression | |
0°C | |
220°psi |
PP | |
10/boîte | |
100°C |