Learn More
Masterflex™ Raccords d’adaptateurs de compression droits, mâles, en PP et à filetage NPT
Connectez les systèmes de tubulure rigide avec ces raccords adaptateurs à compression droits filetés mâles. Les raccords adaptateurs à compression droits, mâles, en PP et à filetage NPT supportent des pressions plus élevées que les raccords cannelés.
Marque:  Masterflex™ 06385-50
Code produit. 11765764
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Assemblez les raccords sur la tubulure en faisant glisser la tubulure à travers une ferrule d'étanchéité et en utilisant l'écrou pour la compresser et ainsi former une étanchéité sûre.
  • Excellente résistance chimique
  • Forment un joint étanche à des pressions plus élevées
  • Résiste à 220 psi maximum à 25 °C
  • Utilisable de 0 à 100 °C
  • Stérilisation : Oxyde d’éthylène (OEt)
Spécification
Spécification
Raccord de compression
Tubulure de filetage NPT(M) 3/8 à 3/8 pouces de D.E.
10/boîte
3/8 in NPT(M)
100°C
Polypropylène
0°C
Orifice de 11/32 po ; 1–11/32 x 13/16 po
220°psi