Learn More
Masterflex™ Raccords d’adaptateurs de compression droits, mâles, en PP et à filetage NPT
Connectez les systèmes de tubulure rigide avec ces raccords adaptateurs à compression droits filetés mâles. Les raccords adaptateurs à compression droits, mâles, en PP et à filetage NPT supportent des pressions plus élevées que les raccords cannelés.
Marque: Masterflex™ 06385-20
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Assemblez les raccords sur la tubulure en faisant glisser la tubulure à travers une ferrule d'étanchéité et en utilisant l'écrou pour la compresser et ainsi former une étanchéité sûre.- Excellente résistance chimique
- Forment un joint étanche à des pressions plus élevées
- Résiste à 220 psi maximum à 25 °C
- Utilisable de 0 à 100 °C
- Stérilisation : Oxyde d’éthylène (OEt)
Spécification
Raccord de compression | |
Tubulure de filetage NPT(M) 1/4 à 1/4 pouces de D.E. | |
10/boîte | |
1/4 in NPT(M) | |
100°C |
PP | |
0deg;C | |
Orifice de 7/32 po ; 1–3/16 x 5/8 po | |
220°psi |