Learn More
Brand™ Béchers gradués avec poignée, graduations en relief
En PP. Les béchers gradués avec poignée et graduations en relief BRAND™ comportent une poignée ergonomique qui facilite la préhension. Le bec verseur fonctionnel permet de réduire les déversements. Les graduations en relief ne s’estompent pas au fil des autoclavages. Autoclavable à 121°C.
27.80€ - 122.00€
Spécification
Matériau | PP (polypropylène) |
---|---|
Type | Bécher |
Autoclavable | Autoclavable |
Graduated | Oui |
Certifications/Conformité | GMBH et CO KG |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15200026
|
Brand™
|
1000 ml | N/A | ||||||
15260354
|
Brand™
|
5000 ml | N/A | ||||||
15278266
|
Brand™
41014 |
N/A | |||||||
15367844
|
Brand™
41012 |
N/A | |||||||
15347844
|
Brand™
41008 |
N/A | |||||||
15337844
|
Brand™
|
N/A | |||||||
15317844
|
Brand™
41004 |
N/A | |||||||
15307844
|
Brand™
41002 |
N/A | |||||||
Description
- En PP.
- Poignée ergonomique facilitant la préhension.
- Le bec verseur fonctionnel permet de réduire les déversements.
- Les graduations en relief ne s’estompent pas au fil des autoclavages.
- Autoclavable à 121°C.
Spécification
PP (polypropylène) | |
Autoclavable | |
GMBH et CO KG |
Bécher | |
Oui | |
En relief |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brand™ Béchers gradués avec poignée, graduations en relief