Learn More
Brand™ Béchers gradués avec poignée, graduations en relief Code produit.: 15278266
Brand™ Béchers gradués avec poignée, graduations en relief
Code produit. 15278266 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
5000 ml
Code produit. 15278266
Marque: Brand™ 41014
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
En PP. Les béchers gradués avec poignée et graduations en relief BRAND™ comportent une poignée ergonomique qui facilite la préhension. Le bec verseur fonctionnel permet de réduire les déversements. Les graduations en relief ne s’estompent pas au fil des autoclavages. Autoclavable à 121°C.
  • En PP.
  • Poignée ergonomique facilitant la préhension.
  • Le bec verseur fonctionnel permet de réduire les déversements.
  • Les graduations en relief ne s’estompent pas au fil des autoclavages.
  • Autoclavable à 121°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 172 mm
Matériau Polypropylene
Hauteur (métrique) 242 mm
Incréments 50 mL
Quantité 6/Pk.
Type Bécher
Autoclavable Autoclavable
Graduated Oui
Certifications/Conformité GMBH and CO KG
Scale Embossed Scale
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brand™ Béchers gradués avec poignée, graduations en relief >