Learn More
Brand™ Béchers gradués avec poignée, graduations en relief Code produit.: 15260354
Brand™ Béchers gradués avec poignée, graduations en relief
Code produit. 15260354 Tous les produits Brand Produits
5000 ml
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
5000 ml
Code produit. 15260354
Marque: Brand™
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
En PP. Les béchers gradués avec poignée et graduations en relief BRAND™ comportent une poignée ergonomique qui facilite la préhension. Le bec verseur fonctionnel permet de réduire les déversements. Les graduations en relief ne s’estompent pas au fil des autoclavages. Autoclavable à 121°C.
  • En PP.
  • Poignée ergonomique facilitant la préhension.
  • Le bec verseur fonctionnel permet de réduire les déversements.
  • Les graduations en relief ne s’estompent pas au fil des autoclavages.
  • Autoclavable à 121°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diamètre (métrique) supérieur 204 mm
Capacité (métrique) 5000 ml
Matériau PP
Hauteur (métrique) 270 mm
Incréments 100 ml
Quantité 6/boîte
Type Bécher
Autoclavable Autoclavable
Graduated Oui
Certifications/Conformité GMBH et CO KG
Scale Ciselé
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Brand™ Béchers gradués avec poignée, graduations en relief >