Learn More
Brand™ Béchers gradués avec poignée, graduations en relief
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
5000 ml
Description
- En PP.
- Poignée ergonomique facilitant la préhension.
- Le bec verseur fonctionnel permet de réduire les déversements.
- Les graduations en relief ne s’estompent pas au fil des autoclavages.
- Autoclavable à 121°C.
Spécification
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur | 40 mm |
Matériau | Polypropylene |
Hauteur (métrique) | 70mm |
Incréments | 2mL |
Quantité | 24/Pk. |
Type | Bécher |
Autoclavable | Autoclavable |
Graduated | Oui |
Certifications/Conformité | GMBH and CO KG |
Scale | Embossed Scale |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brand™ Béchers gradués avec poignée, graduations en relief >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu