Learn More
Fil de platine, dia. 0,076 mm (0,003 po), Thermo Scientific™
Forme : Env. .0.045 g/50 cm
sur devis
Identifiants chimiques
CAS 7440-6-6
Formule moléculaire Pt:Rh; 70:30 wt%
Numéro MDL MFCD00198186
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11346777
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
010079.BW
50 cm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11356777
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
010079.G2
2 m Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-6-6
Pt:Rh; 70:30 wt%
MFCD00198186
Spécification
Platinum
30 wt% Rhodium wire
Silver colored wire
MFCD00198186
Fil, 0,076 mm (0,003 po) de diamètre
Argent
7440-6-6
Pt:Rh; 70:30 wt%
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures