Learn More
Fil de platine, dia. 0,076 mm (0,003 po), Thermo Scientific™
Code produit. 11346777
Click to view available options
Quantité:
2 m
50 cm
Forme : Env. .0.045 g/50 cm
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-6-6
Formule moléculaire Pt:Rh; 70:30 wt%
Numéro MDL MFCD00198186
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum
Couleur Argent
Note relative au nom 30 wt% Rhodium wire
Aspect Silver colored wire
Quantité 50 cm
Odeur Odorless
Forme Fil, 0,076 mm (0,003 po) de diamètre