Learn More
Fil de platine, dia. 0,076 mm (0,003 po), Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
2 m
50 cm
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Platinum |
Couleur | Argent |
Note relative au nom | 30 wt% Rhodium wire |
Aspect | Silver colored wire |
Quantité | 2 m |
Odeur | Odorless |
Forme | Fil, 0,076 mm (0,003 po) de diamètre |