Learn More
Fisherbrand™ Électrode pH
Cette électrode de pH unique à électrolyte solide ne nécessitant pas d’entretien pour les mesures jusqu’à 110°C et 10bar, est idéale pour les applications industrielles.
19.00€ - 728.00€
Produits 5
Code produit Marque Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
11759748
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
1932527-010B
102 mm
19.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
11785628
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
3917871-010B
115 mm
331.00€
1 pièce
Expédition estimée: 03-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11755618
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
BP635-DSP-B120
120 mm
161.00€
1 pièce
N/A
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
View alternative products
11765618
View accessory products missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Fisherbrand™
HABP635-DSP-225
225 mm
220.00€
1 pièce
Expédition estimée: 06-12-2024
pour voir le stock disponible 
Add to basket
11739738
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Fisherbrand™
P721P3000309AB
152 mm
728.00€
1 pièce
Expédition estimée: 04-12-2024
pour voir le stock disponible 
Add to basket
Description
Description
  • Électrode de pH d’électrolyte solide ne nécessitant pas d’entretien pour une mesure jusqu’à 110°C et 10 bar
  • Autoclavable jusqu’à 121°C
  • Longueur 12 ou 22,5 cm
  • Filetage externe PG 13,5 pour montage en ligne
  • Idéal pour les applications industrielles
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates