Learn More
Fisherbrand™ Électrode pH
Cette électrode de pH unique à électrolyte solide ne nécessitant pas d’entretien pour les mesures jusqu’à 110°C et 10bar, est idéale pour les applications industrielles.
Marque:  Fisherbrand™ HABP635-DSP-225
Code produit. 11765618
  • 220.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Électrode de pH d’électrolyte solide sans entretien pour une mesure jusqu’à 110°C et 10 bar
  • Autoclavable à 121°C
  • Longueur de 12 ou 22,5 cm
  • Filetage externe PG 13,5 pour montage en ligne
  • Idéal pour les applications industrielles
Spécification
Spécification
Électrode de pH d’électrolyte solide sans entretien pour une mesure jusqu’à 110°C et 10 bar
225 x 12 mm
pH solide
225 mm