Learn More
Fisherbrand™ Électrode pH
Cette électrode de pH unique à électrolyte solide ne nécessitant pas d’entretien pour les mesures jusqu’à 110°C et 10bar, est idéale pour les applications industrielles.
Marque:  Fisherbrand™ BP635-DSP-B120
Code produit. 11755618
  • 161.00€ / 1 pièce
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Électrode de pH d’électrolyte solide sans entretien pour une mesure jusqu’à 110°C et 10 bar
  • Autoclavable jusqu’à 121°C
  • Longueur 12 ou 22,5 cm
  • Filetage externe PG 13.5 pour montage en ligne 
  • Idéale pour les applications industrielles
Spécification
Spécification
Électrode de pH autoclavable
120 mm