Learn More
Fisherbrand™ Électrode pH
Cette électrode de pH unique à électrolyte solide ne nécessitant pas d’entretien pour les mesures jusqu’à 110°C et 10bar, est idéale pour les applications industrielles.
Marque:  Fisherbrand™ P721P3000309AB
Code produit. 11739738
  • 728.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Électrode de pH haute température
  • Électrode de pH sans entretien avec filetage MNPT de 3/4 " pour une installation en ligne jusqu’à 7 bar et 100°C
  • Corps en Kynar pour une meilleure résistance chimique avec jonction en céramique double insensible à la pollution
  • Fourni avec un câble 3 m et une fiche BNC
Spécification
Spécification
Électrode de pH haute température
Câble de 3 m et connecteur BNC
152 mm