Learn More
Cytiva Connecteur mâle PEEK
Reliez des tubulures de tailles différentes. Le connecteur mâle en PEEK Cytiva Life Sciences™ est un accessoire important pour optimiser les performances de la chromatographie.
31.00€ - 464.00€
Code produit | Marque | Raccordements | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Raccordements | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11515724
|
Cytiva
18-1112-57 |
1/16 po femelle à M6 mâle |
149.94€
2 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11340062
|
Cytiva
18-1127-07 |
1/16 po mâle |
296.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11729565
|
Cytiva
18-1120-92 |
1/16 po. mâle / 1/16 po mâle pour tubulure d’un dia. int. de 0,25 mm |
31.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11370052
|
Cytiva
18-1112-49 |
3/16 po mâle |
264.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12421110
|
Cytiva
18-1120-90 |
1/16 po. mâle / 1/16 po mâle pour tubulure d’un dia. int. de 0,13 mm |
144.00€
1 kit |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11300072
|
Cytiva
18-1170-59 |
Femelle 3 x 7,94 mm (5/16 po) |
464.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11360062
|
Cytiva
18-1169-16 |
M6 femelle à mâle 5/16 po |
113.00€
1 pièce |
N/A | |||||
Description
- Accessoire de chromatographie
- 2/boîte
- Faites votre choix parmi une variété de tailles de raccords et de diamètres internes
- Pour une utilisation avec une tubulure de chromatographie
- Connecteurs en polyétherétheréthercétone (PEEK)
Spécification
Connecteur mâle | |
PEEK |