Learn More
Cytiva Connecteur mâle PEEK
Reliez des tubulures de tailles différentes. Le connecteur mâle en PEEK Cytiva Life Sciences™ est un accessoire important pour optimiser les performances de la chromatographie.
Marque: Cytiva 18-1127-07
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Accessoire de chromatographie
- Boîte complète 2
- Choisissez parmi un variété de tailles de connexion et de diamètres internes
- Pour une utilisation avec une tubulure de chromatographie
- Connecteurs en polyétherétheréthercétone (PEEK)
Spécification
Connecteur mâle | |
1/16 po mâle | |
PEEK | |
D.E. de 1/16 po Tubulure, 5/16 po mâle |