Learn More
Cytiva Connecteur mâle PEEK
Reliez des tubulures de tailles différentes. Le connecteur mâle en PEEK Cytiva Life Sciences™ est un accessoire important pour optimiser les performances de la chromatographie.
Marque:  Cytiva 18-1120-92
Code produit. 11729565
  • 32.00€ / 2 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Accessoire de chromatographie
  • Boîte complète 2
  • Choisissez parmi un variété de tailles de connexion et de diamètres internes 
  • Pour une utilisation avec une tubulure de chromatographie
  • Connecteurs en polyétherétheréthercétone (PEEK)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Connecteur mâle
PEEK
D.E. de 1/16 po Tubes
1/16 po. mâle / 1/16 po mâle pour tubulure d’un dia. int. de 0,25 mm
0,25 mm