Learn More
Cytiva Connecteur mâle PEEK
Reliez des tubulures de tailles différentes. Le connecteur mâle en PEEK Cytiva Life Sciences™ est un accessoire important pour optimiser les performances de la chromatographie.
Marque:  Cytiva 18-1112-57
Code produit. 11515724
  • 149.94€ / 2 pièces
Expédition estimée: 07-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Accessoire de chromatographie
  • Boîte complète 2
  • Choisissez parmi un variété de tailles de connexion et de diamètres internes 
  • Pour une utilisation avec une tubulure de chromatographie
  • Connecteurs en polyétherétheréthercétone (PEEK)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Connecteur mâle
1/16 po femelle à M6 mâle
PEEK