Learn More
Masterflex™ Raccord cannelé en nylon
19.95€ - 22.15€
Spécification
Type de produit | Raccords cannelés |
---|---|
Matériau | Nylon |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -46°C |
Quantité d’emballage | 10/boîte |
Max. Operating Temperature (Metric) | 121°C |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12477250
|
Masterflex™
30615-22 |
12,7mm |
21.90€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12487250
|
Masterflex™
30615-26 |
15,8mm |
22.15€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12497250
|
Masterflex™
30615-30 |
19,05mm |
22.15€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12437250
|
Masterflex™
30615-06 |
3,17mm |
20.70€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12457250
|
Masterflex™
30615-14 |
6,35 x 6,35mm |
19.95€
10 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12467250
|
Masterflex™
30615-18 |
9,52 x 6,35mm |
21.90€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Raccords cannelés | |
-46°C | |
121°C |
Nylon | |
10/boîte |