Learn More
Masterflex™ Raccord cannelé en nylon
Marque: Masterflex™ 30615-30
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Raccords cannelés | |
Nylon | |
-46°C | |
NPT de 0,5 po. |
19,05 mm | |
19,05mm | |
10/boîte | |
121°C |