Learn More
Masterflex™ Raccord cannelé en nylon
Marque:  Masterflex™ 30615-14
Code produit. 12457250
  • 19.95€ / 10 pièces
Expédition estimée: 06-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Raccords cannelés
6,35 x 6,35mm
10/boîte
121°C
Nylon
-46°C
NPT de 0,25 po.