Learn More
Masterflex™ Raccord cannelé en nylon
Marque:  Masterflex™ 30615-18
Code produit. 12467250
  • 21.90€ / 10 pièces
Expédition estimée: 17-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Raccords cannelés
9,52 x 6,35mm
10/boîte
121°C
Nylon
-46°C
NPT de 0,25 po.