Learn More
Thermographic Measurements Ltd Bandelettes indicatrices de température de niveau 5 Thermax™
Fournissent un système de surveillance de la température rapide et simple basé sur une technologie exclusive de changement de couleur. Les bandelettes indicatrices de température de niveau 5 TMC Hallcrest™ Thermax™ sont irréversibles et enregistrent la température la plus élevée atteinte.
14.01€ - 467.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
---|---|
Jetable | Oui |
À utiliser avec (application) | For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications |
Hauteur (impériale) | 1,53 in |
Hauteur (métrique) | 39mm |
Code produit | Marque | Matériau | Plage de températures (métrique) | Affichage | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Plage de températures (métrique) | Affichage | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11760889
|
Thermographic Measurements Ltd
M05STHERGAD02P1_CLEAN |
Film de polyester, Adhésif acrylique | 37°C à 46°C | 37 / 40 / 43 / 46 / 49deg;C | |||||
11780889
|
Thermographic Measurements Ltd
M05STHRGCD01P1 |
Film de polyester, Adhésif acrylique | 77°C à 99°C | 77/82/88/93/99°C |
14.70€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11790889
|
Thermographic Measurements Ltd
M05STHRGDD01P1 |
Film de polyester, Adhésif acrylique | 104°C à 127°C | 104/110/116/121/127°C |
14.70€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11700899
|
Thermographic Measurements Ltd
M05STHRGED01P1 |
Film de polyester, Adhésif acrylique | 132°C à 154°C | 132/138/143/149/154°C |
14.70€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11720899
|
Thermographic Measurements Ltd
M05STHRGGD01P1 |
Film en PI, Adhésif acrylique | 188°C à 210°C | 188/193/199/204/210°C |
16.95€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17797514
|
Thermographic Measurements Ltd
M05STHRGHD01P1 |
Film Kaladex, Adhésif acrylique | 216°C à 249°C | ||||||
11740899
|
Thermographic Measurements Ltd
M05STHRGID01P1 |
Film en PI, Adhésif acrylique | 249°C à 290°C | 249/254/260/280/290°C |
16.15€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11770889
|
Thermographic Measurements Ltd
M05STHRGBD01P1 |
Film de polyester, Adhésif acrylique | 49°C à 71°C | 49/54/60/65/71°C |
14.01€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17787514
|
Thermographic Measurements Ltd
M05STHRGFD01P1 |
Film de polyester, Adhésif acrylique | 160°C à 182°C | 160/166/171/177/182°C | |||||
Description
- Étiquette sensible à la chaleur pour la surveillance de la température
- Économiques et faciles à utiliser.
- Réponse immédiate.
- Auto-adhésif
- Discrètes
- Irréversibles
- Résistante à l’huile, l’eau et la vapeur.
- Tolérances de précision : (29-99°C [± 1°C] / 100-154°C [± 1,5°C] / 160-290°C (± 1 % + 1°C]).
Spécification
ISO 9001 | |
For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications | |
39mm | |
18 mm | |
Wax-melt Technology | |
0,7 in | |
0.7 in. | |
18 mm |
Oui | |
1,53 in | |
40 to 60% | |
2 to 5 seconds | |
9 g | |
Ruban thermique | |
Yes | |
Dual °C (°F) |