Learn More
Thermographic Measurements Ltd Bandelettes indicatrices de température de niveau 5 Thermax™
Fournissent un système de surveillance de la température rapide et simple basé sur une technologie exclusive de changement de couleur. Les bandelettes indicatrices de température de niveau 5 TMC Hallcrest™ Thermax™ sont irréversibles et enregistrent la température la plus élevée atteinte.
Marque: Thermographic Measurements Ltd M05STHRGFD01P1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Étiquette ronde sensible à la chaleur pour la surveillance de la température de stérilisation
- Abordable et facile à utiliser
- Adhésive
- Réponse immédiate.
- Le changement de couleur permanent enregistre la température la plus élevée atteinte.
- Résistante à l’huile, l’eau et la vapeur.
- Tolérances de précision : entre 29 et 99°C (+/-1°C) / entre 100-154°C (+/-1,5°C) / entre 160 et 290°C (+/-1°C).
Spécification
ISO 9001 | |
For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications | |
51 mm | |
18 mm | |
2 to 5 seconds | |
Wax-melt Technology | |
0.7 in. | |
0.7 in. | |
360°F | |
320°F | |
320°F to 360°F | |
Yes | |
18 mm |
Oui | |
2 in. | |
40 to 60% | |
Film de polyester, Adhésif acrylique | |
Thermax 5-level Temperature Indicator 160°C to 182°C (320°F to 360°F) Range F | |
9 g | |
Irreversible Temperature Indicator | |
Thermax 5-level Temperature Indicator 160°C to 182°C (320°F to 360°F) | |
182°C | |
160°C | |
160°C à 182°C | |
160/166/171/177/182°C | |
Dual °C (°F) |