Learn More
Thermographic Measurements Ltd Bandelettes indicatrices de température de niveau 5 Thermax™
Fournissent un système de surveillance de la température rapide et simple basé sur une technologie exclusive de changement de couleur. Les bandelettes indicatrices de température de niveau 5 TMC Hallcrest™ Thermax™ sont irréversibles et enregistrent la température la plus élevée atteinte.
Marque: Thermographic Measurements Ltd M05STHERGAD02P1_CLEAN
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Étiquette sensible à la chaleur pour la surveillance de la température
- Économiques et faciles à utiliser.
- Réponse immédiate.
- Auto-adhésif
- Discrètes
- Irréversibles
- Résistante à l’huile, l’eau et la vapeur.
- Tolérances de précision : (29-99°C [± 1°C] / 100-154°C [± 1,5°C] / 160-290°C (± 1 % + 1°C]).
Spécification
ISO 9001 | |
For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications | |
39mm | |
18 mm | |
2 to 5 seconds | |
Wax-melt Technology | |
0,7 in | |
0.7 in. | |
120°F | |
99°F | |
99°F à 120°F | |
Yes | |
18 mm |
Oui | |
1,53 in | |
40 to 60% | |
Film de polyester, Adhésif acrylique | |
Verticales, auto-adhésives | |
9 g | |
Ruban thermique | |
Thermax 5-level Temperature Indicator 37°C to 49°C (99°F to 120°F) | |
46°C | |
37°C | |
37°C à 46°C | |
37 / 40 / 43 / 46 / 49deg;C | |
Dual °C (°F) |