Learn More
Monohydrate de sulfate de manganèse(II), Puriss. p.a., réactif ACS, réac. Ph. Eur., 99,0 à 101,0 %, Honeywell Fluka™
Certifié pur, réactif ACS, Reag. Ph. Eur., 99,0 à 101,0 %
57.29€ - 2230.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10034-96-5 |
---|---|
Formule moléculaire | H2MnO5S |
Poids moléculaire (g/mol) | 169.01 |
Numéro MDL | MFCD00149159 |
Clé InChI | ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate |
CID PubChem | 177577 |
ChEBI | CHEBI:86364 |
Nom IUPAC | sulfate de manganèse(2+) hydraté |
SMILES | O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15613400
|
Honeywell-Fluka
31425-500G |
500 g | N/A | ||||||
15603400
|
Honeywell-Fluka
31425-1KG |
1 kg | N/A | ||||||
15633400
|
Honeywell-Fluka
31425-6X1KG |
6 x 1 kg | N/A | ||||||
15623400
|
Honeywell-Fluka
31425-50KG |
50 kg | N/A | ||||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
10034-96-5 | |
169.01 | |
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L | |
177577 | |
sulfate de manganèse(2+) hydraté |
H2MnO5S | |
MFCD00149159 | |
manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate | |
CHEBI:86364 | |
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Spécification
Manganese(Ii) Sulfate Monohydrate | |
10034-96-5 | |
MnSO4 · H2O | |
3077 | |
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L | |
sulfate de manganèse(2+) hydraté | |
177577 | |
169.02g/mol | |
ACS/certifié pur |
Reag. Ph. Eur. | |
H2MnO5S | |
MFCD00149159 | |
manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate | |
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
169.01 | |
CHEBI:86364 | |
99 to 101% |
Sécurité et traitement
P273
H373-H411
missing translation for 'einecsNumber' : 232-089-9
missing translation for 'rtecsNumber' : OP0893500
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Manganese(II) sulfate monohydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Manganese(II) sulfate-1-hydrate