Learn More
Monohydrate de sulfate de manganèse(II), Puriss. p.a., réactif ACS, réac. Ph. Eur., 99,0 à 101,0 %, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Manganese(Ii) Sulfate Monohydrate |
Note relative au nom | Reag. Ph. Eur. |
Quantité | 500 g |
Formule linéaire | MnSO4 · H2O |
Numéro UN | 3077 |
Poids de la formule | 169.02g/mol |
Pourcentage de pureté | 99 to 101% |
Qualité | ACS/certifié pur |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Manganese(II) sulfate monohydrate
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Manganese(II) sulfate-1-hydrate