Learn More
Monohydrate de sulfate de manganèse(II), Puriss. p.a., réactif ACS, réac. Ph. Eur., 99,0 à 101,0 %, Honeywell Fluka™
Code produit. 15623400
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Certifié pur, réactif ACS, Reag. Ph. Eur., 99,0 à 101,0 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10034-96-5
Formule moléculaire H2MnO5S
Poids moléculaire (g/mol) 169.01
Numéro MDL MFCD00149159
Clé InChI ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
CID PubChem 177577
ChEBI CHEBI:86364
Nom IUPAC sulfate de manganèse(2+) hydraté
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(II) sulfate monohydrate
Note relative au nom Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., 99.0-101.0%
% max. CAS 100.0000%
Quantité 50 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.0 to 101.0%
Formule linéaire CuSO4 · 5H2O
Numéro UN UN3077
Poids de la formule 169.02
Pourcentage de pureté 99.0 to 101.0%
Qualité Réactif ACS / réactif Ph. Eur.
Conditionnement Boîte en carton
Densité 2.950 g/cm3