Learn More
Monohydrate de sulfate de manganèse(II), Puriss. p.a., réactif ACS, réac. Ph. Eur., 99,0 à 101,0 %, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Manganese(Ii) Sulfate Monohydrate |
Note relative au nom | Reag. Ph. Eur. |
Quantité | 6 x 1 kg |
Formule linéaire | MnSO4 · H2O |
Numéro UN | UN3077 |
Poids de la formule | 169.02 |
Pourcentage de pureté | 99.0 to 101.0% |
Qualité | ACS/certifié pur |