Learn More
Buerkle™ Flacon à col étroit en PEBD
Flacon à col étroit en PEBD Buerkle™ pour le stockage, le conditionnement, la prise d’échantillons, l’échantillonnage et le transport de liquides en laboratoire.
0.90€ - 21.40€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | PEBD |
Couleur de bouchon | Transparent |
Closure Included | Oui |
Bouche | Étroit |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11882273
|
Buerkle™
0302-0010 |
10 mL |
4.85€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15435554
|
Buerkle™
0302-0100 |
100 mL |
1.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15455554
|
Buerkle™
0302-0020 |
20 mL |
0.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11842283
|
Buerkle™
0302-0030 |
30 ml |
1.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11862283
|
Buerkle™
0302-0050 |
50 ml |
5.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15405564
|
Buerkle™
0302-0200 |
200 mL |
2.60€
1 pièce |
N/A | |||||
15465564
|
Buerkle™
0302-0250 |
250 mL |
2.65€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15455574
|
Buerkle™
0302-0500 |
500 ml |
4.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15485574
|
Buerkle™
0302-1000 |
1000 mL |
7.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11822283
|
Buerkle™
0302-2000 |
2000 mL |
11.10€
1 pièce |
N/A | |||||
11852283
|
Buerkle™
0302-3000 |
3000 mL |
21.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10010092
|
Buerkle™
0302-5000 |
5 000 ml |
21.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Flacons universels pour le stockage, le conditionnement, la prise d’échantillons, l’échantillonnage et le transport de liquides en laboratoire.
- Avec bouchon à vis
Spécification
Transparent | |
Transparent | |
Étroit | |
Bouchon à vis |
PEBD | |
Oui | |
Rond |