Learn More
Buerkle™ Flacon à col étroit en PEBD
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
20 mL
30 ml
50 ml
100 mL
200 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5 000 ml
Description
- Flacons universels pour le stockage, le conditionnement, la prise d’échantillons, l’échantillonnage et le transport de liquides en laboratoire.
- Avec bouchon à vis
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 200 mL |
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 13 mm |
À utiliser avec (application) | Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires |
Matériau | PEBD |
Quantité | 1 |
Transparence | Oui |
Filetage (métrique) | 18 mm |
Couleur de bouchon | Transparent |
Closure Included | Oui |