Learn More
Buerkle™ Flacon à col étroit en PEBD
Code produit. 15485574
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
20 mL
30 ml
50 ml
100 mL
200 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5 000 ml
Flacon à col étroit en PEBD Buerkle™ pour le stockage, le conditionnement, la prise d’échantillons, l’échantillonnage et le transport de liquides en laboratoire.
  • Flacons universels pour le stockage, le conditionnement, la prise d’échantillons, l’échantillonnage et le transport de liquides en laboratoire.
  • Avec bouchon à vis
Spécification
Capacité (métrique) 1000 mL
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) intérieur de col 21,6 mm
À utiliser avec (application) Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires
Matériau PEBD
Quantité 1
Transparence Oui
Filetage (métrique) 28 mm
Couleur de bouchon Transparent
Closure Included Oui
Bouche Étroit
Forme Rond
Hauteur (métrique) 213 mm
Type de produit Flacon
Matériau du bouchon PEBD
Diamètre (métrique) 95 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non