Learn More
DWK Life Sciences Flacons de culture à baffles Kimble™ KIMAX™
Pour la fermentation, la croissance en culture cellulaire et les procédures d’ingénierie génétique
34.73€ - 427.00€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
À utiliser avec (application) | Flacons pour culture cellulaire sur membrane idéaux pour la production d’anticorps et de protéines, pour les cultures adhérentes |
Type de goulot | Delong |
Surface d’écriture | Marquage en émail céramique blanc durable |
Autoclavable | Autoclavable |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11720734
|
DWK Life Sciences
25630-250 |
250 à 380 ml | |||||||
10181512
|
DWK Life Sciences
25630-250 |
250 à 380 ml |
173.00€
6 pièces |
N/A | |||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
11710734
|
DWK Life Sciences
25630125 |
125 ml | ||||||
10769024
|
DWK Life Sciences
25630-500 |
500 ml |
239.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 28-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11730734
|
DWK Life Sciences
25630-500 |
500 ml | |||||||
11740734
|
DWK Life Sciences
25630-1000 |
1000 ml | |||||||
10520403
|
DWK Life Sciences
25630-1000 |
1000 ml |
394.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 28-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10266872
|
DWK Life Sciences
25630-2000 |
2000 ml |
427.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 21-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Pour la fermentation, la croissance en culture cellulaire et les procédures d’ingénierie génétique
- Le fond à baffles fournit un mélange, une aération et un échange gazeux supérieurs
- Dia. ext. du col :25 mm (1 po) pour une taille de 125 ml ; tous les autres sont des dia. ext. du col de : 38 mm (11/2 po)
Spécification
Acier inoxydable | |
Delong | |
Autoclavable |
Flacons pour culture cellulaire sur membrane idéaux pour la production d’anticorps et de protéines, pour les cultures adhérentes | |
Marquage en émail céramique blanc durable | |
À baffles |