Learn More
DWK Life Sciences Flacons de culture à baffles Kimble™ KIMAX™
Pour la fermentation, la croissance en culture cellulaire et les procédures d’ingénierie génétique
Marque:  DWK Life Sciences 25630-2000
405.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21939" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10266872
  • 427.00€ / 6 pièces
Expédition estimée: 21-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Pour la fermentation, la croissance en culture cellulaire et les procédures d’ingénierie génétique
  • Le fond à baffles fournit un mélange, une aération et un échange gazeux supérieurs
  • Dia. ext. du col : 25 mm (1 po) pour 125 ml ; tous les autres présentent un dia. ext. de col de 38 mm (11/2 po)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1,5 in
Acier inoxydable
11,3 in
Delong
Autoclavable
3,8 cm
2000 ml
Flacons pour culture cellulaire sur membrane idéaux pour la production d’anticorps et de protéines, pour les cultures adhérentes
28,8 cm
Marquage en émail céramique blanc durable
À baffles