Learn More
DWK Life Sciences Flacons de culture à baffles Kimble™ KIMAX™
Pour la fermentation, la croissance en culture cellulaire et les procédures d’ingénierie génétique
Marque:  DWK Life Sciences 25630-250
Code produit. 11720734
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Pour la fermentation, la croissance en culture cellulaire et les procédures d’ingénierie génétique
  • Le fond à baffles fournit un mélange, une aération et un échange gazeux supérieurs
  • Dia. ext. du col :25 mm (1 po) pour une taille de 125 ml ; tous les autres sont des dia. ext. du col de : 38 mm (11/2 po)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1,5 in
Acier inoxydable
6 in
Delong
Autoclavable
38 mm
250 à 380 ml
Flacons pour culture cellulaire sur membrane idéaux pour la production d’anticorps et de protéines, pour les cultures adhérentes
14,2 cm
Marquage en émail céramique blanc durable
À baffles