Learn More
DWK Life Sciences Flacons de culture à baffles Kimble™ KIMAX™
Pour la fermentation, la croissance en culture cellulaire et les procédures d’ingénierie génétique
Marque: DWK Life Sciences 25630-1000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour la fermentation, la croissance en culture cellulaire et les procédures d’ingénierie génétique
- Le fond à baffles fournit un mélange, une aération et un échange gazeux supérieurs
- Dia. ext. du col :25 mm (1 po) pour une taille de 125 ml ; tous les autres sont des dia. ext. du col de : 38 mm (11/2 po)
Spécification
1,5 in | |
Acier inoxydable | |
9 in | |
Delong | |
Autoclavable | |
3,8 cm |
1000 ml | |
Flacons pour culture cellulaire sur membrane idéaux pour la production d’anticorps et de protéines, pour les cultures adhérentes | |
23 cm | |
Marquage en émail céramique blanc durable | |
À baffles |