Learn More
DWK Life Sciences Microflacons cylindriques certifiés/sérialisés Kimble™ KIMAX™
Étalonnés pour leur volume contenu
383.00€ - 647.05€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11878492
|
DWK Life Sciences
28017A-5 |
5 ml | |||||||
11868492
|
DWK Life Sciences
28017A25 |
25 ml | |||||||
11858492
|
DWK Life Sciences
28017A2 |
2 ml | |||||||
11838492
|
DWK Life Sciences
28017A-1 |
1 ml |
383.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11848492
|
DWK Life Sciences
28017A-10 |
10 ml |
467.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Étalonnés pour leur volume contenu
- Numéro de série individuel marqué de manière indélébile
- Étalonnés individuellement et certifiés par rapport aux équipements dont l’étalonnage est traçable par le NIST™
- Corps cylindrique pour un meilleur mélange et une meilleure vidange
- Retrait plus facile des échantillons à l’aide de pipettes
- Sa base large garantit une stabilité
- Pastille de marquage
- Bouchon en verre dépoli
- Les tailles de 1 et 2 ml sont fournies avec un bouchon 8 conique standard ; la taille de 10 ml avec un cône standard 9
Compliance
Conçu à partir des exigences de la norme ASTM™ E237, classe A sérialisée.