Learn More
DWK Life Sciences Microflacons cylindriques certifiés/sérialisés Kimble™ KIMAX™
Étalonnés pour leur volume contenu
Marque: DWK Life Sciences 28017A2
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Étalonnés pour leur volume contenu
- Numéros de série individuels marqués de manière indélébile
- Étalonnés et certifiés individuellement par des équipements dont l’étalonnage est traçable au NIST™
- Corps cylindrique pour de meilleurs mélange et vidange
- Retrait des échantillons par pipettes facilité
- Base large pour une stabilité accrue
- Emplacement de marquage
- Bouchon en verre rodé
- Les flacons de tailles 1 et 2 ml sont livrés avec un bouchon conique standard 8 ; Les flacons de taille 10 ml sont livrés avec un bouchon conique standard 9.
Compliance
Conçu à partir des exigences de la norme ASTM™ E237, classe A sérialisée.
Spécification
Étalonné pour son volume contenu | |
2 ml | |
3.7 in | |
±0.015 ml | |
8 |
Verre | |
Verre borosilicaté | |
9.4 cm | |
Oui |