Learn More
DWK Life Sciences Microflacons cylindriques certifiés/sérialisés Kimble™ KIMAX™
Étalonnés pour leur volume contenu
Marque:  DWK Life Sciences 28017A-10
Code produit. 11848492
  • 479.00€ / 6 pièces
Expédition estimée: 27-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Étalonnés pour leur volume contenu
  • Numéro de série individuel marqué de manière indélébile
  • Étalonnés individuellement et certifiés par rapport aux équipements dont l’étalonnage est traçable par le NIST™
  • Corps cylindrique pour un meilleur mélange et une meilleure vidange
  • Retrait plus facile des échantillons à l’aide de pipettes
  • Sa base large garantit une stabilité
  • Pastille de marquage
  • Bouchon en verre dépoli
  • Les tailles de 1 et 2 ml sont fournies avec un bouchon 8 conique standard ; la taille de 10 ml avec un cône standard 9
bouchon
Compliance
Conçu à partir des exigences de la norme ASTM™ E237, classe A sérialisée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10 ml