Learn More
DWK Life Sciences Microflacons cylindriques certifiés/sérialisés Kimble™ KIMAX™
Étalonnés pour leur volume contenu
Marque: DWK Life Sciences 28017A-1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Étalonnés pour leur volume contenu
- Numéro de série individuel marqué de manière indélébile
- Étalonnés individuellement et certifiés par rapport aux équipements dont l’étalonnage est traçable par le NIST™
- Corps cylindrique pour un meilleur mélange et une meilleure vidange
- Retrait plus facile des échantillons à l’aide de pipettes
- Sa base large garantit une stabilité
- Pastille de marquage
- Bouchon en verre dépoli
- Les tailles de 1 et 2 ml sont fournies avec un bouchon 8 conique standard ; la taille de 10 ml avec un cône standard 9
Compliance
Conçu à partir des exigences de la norme ASTM™ E237, classe A sérialisée.
Spécification
Étalonné pour contenir | |
1 ml | |
3,7 in | |
plusmn; 0,01 ml | |
8 |
verre | |
Verre borosilicaté | |
9,4 cm | |
Oui |