Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Gants pour les mains en latex stérile Kimtech™ G3
Les gants en latex stérile Kimtech™ G3 offrent une protection sensible et dextre dans les salles blanches stériles ISO 5 BPF UE de classe A. Les gants pour les mains sont adaptés à un double enfilage et présentent une finition texturée pour des performances tactiles améliorées.
483.00€ - 496.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM D3577, ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D5712 |
---|---|
Certifications / conformité (Europe) | EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2003, EN ISO 374-5:2016 |
Cleanroom Class | Classe 10/ISO 4 |
Accelerator Free | Yes |
AQL | 1,5 |
Alert:
Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, un composant qui est susceptible de provoquer des réactions allergiques chez certains utilisateurs.Les utiliser conformément aux directives et aux instructions et avertissements du fabricant.Consultez les politiques de votre établissement relatives à l’utilisation de ces produits.
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17895355
|
Kimberly-Clark Professional™
56843-40 |
6 |
496.00€
200 paires |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17845365
|
Kimberly-Clark Professional™
56844-40 |
6,5 |
496.00€
200 paires |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17835365
|
Kimberly-Clark Professional™
56845-40 |
7 |
496.00€
200 paires |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17855365
|
Kimberly-Clark Professional™
56846-40 |
7,5 |
496.00€
200 paires |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17885355
|
Kimberly-Clark Professional™
56847-40 |
8 |
496.00€
200 paires |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17875365
|
Kimberly-Clark Professional™
56848-40 |
8,5 |
496.00€
200 paires |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11714903
|
Kimberly-Clark Professional™
HC1390S |
9 | |||||||
17865365
|
Kimberly-Clark Professional™
56842-40 |
10 |
496.00€
200 paires |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Des gants en latex stériles et spécifiques à la main sont adaptés au double enfilage et offrent une protection sensible.Recommandés pour les salles blanches de classe 10/ISO 4 ou supérieure.
- Le latex entièrement stérilisé offre des niveaux élevés de protection contre la contamination contre les protéines, les particules, les micro-organismes et les éclaboussures de produits chimiques, ainsi que de faibles niveaux d’endotoxines.
- Les gants sont spécifiques à chaque main, jetables et de couleur naturelle, avec un haut niveau de propreté.
- Les bouts des doigts et paumes texturés améliorent la préhension et la sensibilité tactile pour des processus plus sûrs et plus efficaces.
- Les manchettes à bord roulé renforcent les gants, ce qui réduit le risque de déchirure et augmente leur durabilité, tout en réduisant le roulement vers le bas pour faciliter l’enfilage et le retrait.
- Fabriqués à partir de latex stérilisé par irradiation aux rayons gamma et ne contenant pas de poudre, ce qui réduit les risques d’irritation cutanée pour le porteur.
- Convient pour une utilisation dans des salles blanches stériles de classe ISO 5 BPF UE de niveau A ou supérieur, et fourni avec des informations techniques à l’appui pour démontrer la conformité réglementaire.
- Conformité assurée :
- EPP cat. III conformément à la réglementation (UE) 2016/425
- EN ISO 374-1:2016 Protection contre les éclaboussures de produits chimiques de type C (K)
- EN 374-4:2003 Résistance à la dégradation par les produits chimiques
- EN ISO 374-5 :2016 Micro-organisme et protection contre les virus
- Niveau garanti de stérilité (SAL) 10-6
- Certificat d’analyse disponible en ligne
- Certificat de stérilité disponible en ligne
Informations sur la commande
Emballés par paires en salle blanche ISO classe 5. Emballage portefeuille pour un enfilage aseptique ; 20 paires par boîte.
Spécification
ASTM D3577, ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D5712 | |
Classe 10/ISO 4 | |
1,5 | |
Oui | |
8.7 mil | |
Spécifique | |
No | |
7.9 mil | |
Sans poudre | |
Stérile | |
0,20 mm | |
24 MPa | |
30,5 cm |
EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2003, EN ISO 374-5:2016 | |
Yes | |
Naturel | |
Entièrement texturés | |
0.22 mm | |
Controlled Environments | |
Latex | |
0.20 mm | |
Cleanroom Gloves | |
8 mil | |
KIMTECH™ Pure G3 | |
12 in |