Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Gants pour les mains en latex stérile Kimtech™ G3
Click to view available options
Dimensions:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Description
Des gants en latex stériles et spécifiques à la main sont adaptés au double enfilage et offrent une protection sensible.Recommandés pour les salles blanches de classe 10/ISO 4 ou supérieure.
- Le latex entièrement stérilisé offre des niveaux élevés de protection contre la contamination
- Spécifiques mains, jetables et d’une couleur naturelle
- La paume et les bouts de doigts texturés améliorent la préhension et la sensibilité tactile
- Les manchettes roulées renforcent les gants, ce qui réduit le risque de déchirement
- Enfilage et retrait faciles
- Fabriqués à partir de latex stérilisé aux rayons gamma et sans poudre
- Conviennent pour une utilisation dans des salles blanches stériles de classe 10/ISO 4
Informations sur la commande
Emballés par paires en salle blanche ISO classe 5. Emballage portefeuille pour un enfilage aseptique ; 20 paires par boîte.
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM D3577, ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D5712 |
Certifications / conformité (Europe) | EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2003, EN ISO 374-5:2016 |
Cleanroom Class | Classe 10/ISO 4 |
Accelerator Free | Yes |
AQL | 1,5 |
Couleur | Naturel |
Jetable | Oui |
Finition externe | Entièrement texturés |
Finger Thickness (English) | 8.7 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.22 mm |